Extinction Coefficient: 16,526 Lmol-1cm-1 at 331 nm Molecular Weight: 500.2 g/mol (free acid) Molecular Formula: C9H15N2O14P3S (free acid) Salt Form: Lithium Purity Specification: =90% by AX-HPLC 1 * 50 µl
Fournisseur: TRILINK BIOTECHNOLOGIES
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Extinction Coefficient: 16,526 Lmol-1cm-1 at 331 nm Molecular Weight: 500.2 g/mol (free acid) Molecular Formula: C9H15N2O14P3S (free acid) Salt Form: Lithium Purity Specification: =90% by AX-HPLC 1 * 50 µl SOLUN-1025-005 1 * 50 µl
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou