Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Conjugation kits, protein-protein conjugation kit

Fournisseur: TRILINK BIOTECHNOLOGIES

S-9010-1
SOLUS-9010-1EA 0 EUR InStock
SOLUS-9010-1
Conjugation kits, protein-protein conjugation kit
Tests Essais protéiniques
The Protein-Protein Conjugation kit is designed to easily and efficiently conjugate two proteins together. This kit is flexible so that researchers with little or no conjugation experience can make their own custom protein-protein conjugates to suit their needs. It includes all of the necessary components - including S-HyNic and S-4FB - and protocols for easy and specific crosslinking of any protein with any other protein of a different size greater than 7 kDa.

  • Catalysed conjugation – Faster kinetics for greater efficiency and yields
  • Quantifiable – Using a UV signature wavelength and simple UV scan
  • Stability – 10 times more stable than any other conjugation linker
  • Specificity – Two-linker method avoids homoconjugate formation


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité