Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Fournisseur: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
Attention
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
0204-01
SOUT0204-01EA 0 EUR InStock
SOUT0204-01
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité