Worktop trolley, ESD
Fournisseur: TRESTON
C70135001
SOVEC70135001EA 0 EUR InStock
SOVEC70135001
Worktop trolley, ESD
Chariots
Worktop trolley for workspace with ESD-protection.
  • Height adjustable from 655 to 1055 mm
  • Four swivel wheels (Ø 100), two with brakes
Worktop and bottom shelf laminated ESD surface with beech edges.
Informations de commande: Also available as non-ESD.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité