Upright Tube Module
Fournisseur: TRESTON
UTM2X900S-4
SOVEUTM2X900S-4EA 219 EUR InStock
SOVEUTM2X900S-4
Upright Tube Module
Mobilier Meubles à encastrer
Complete upright tube module is an easy way for accessorising the workbench.
  • ESD
  • Epoxy powder-coated steel frame
  • Load capacity 100 kg/module spacing
Upright tube module includes 5 pcs of cable clips for easy cable management.
Suitable for Concept benches 1800, 2000 and TP 1800. Module's usable height is 683 mm in Concept benches.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité