Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Autotouch Press

Fournisseur: SPECAC LTD
GS25810
SPCCGS25810EA 29820 EUR InStock
SPCCGS25810
Autotouch Press
Presses
The Autotouch Press features a compact footprint and large easily accessible working area, with interlocked front safety guard and stop button to keep the operator safe. Fully programmable load cycles ensure maximum consistency and repeatability of sample preparation for sensitive XRF, FTIR and other application measurements.

  • Up to 40 T maximum load
  • LED touchscreen display, Easily switch ATR crystals and sampling plate options without use of tools
  • Display units: Tons, Tonnes, US Tons, kg, kN
  • Release rate: Fast, medium and slow
  • Store up to 6 programs for future use, controlling ramp, dwell time and release rates
  • Steps per program: 10

Compatible with all Specac pellet dies, including the Apex semi automated die, and heated accessories.

Maintain load function continually tops up the load to keep it at the setpoint as the sample settles, for a specified time from 0,1 min to infinity and beyond.

Top Bolster diameter: 32 mm
Top lead screw vertical travel: 90 mm
Ram (Piston) Bolster diameter: 82 mm
Pressing face distance: 40 to 155 mm
Sample area (Dia×H): 220×155 mm
Base Footprint (W×D): 425×405 mm

Height: 500 mm (without lead screw), 545 - 640 mm (with lead screw).

Hold time: 0 to 99 minutes and infinite.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité