L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Evacuable pellet dies, Atlas™
Fournisseur: SPECAC
GS03000 GS26101
SPCCGS03000EA 1270 EUR InStock
SPCCGS03000 SPCCGS26101
Evacuable pellet dies, Atlas™
Presses
These evacuable pellet dies are designed for compacting powdered samples into discs or briquettes.
  • Can be used to produce sample pellets from 5 to 40 mm diameter
  • Provides pellets with clarity and quality
  • Can cover a range of load capabilities
  • An evacuation port is provided to remove the moisture during pressing process
Suited for the preparation of solid KBr pellets for FT-IR molecular spectroscopic analysis and XRF pellets for X-Ray fluorescence atomic spectroscopic analysis.
Information de livraison: Supplied with evacuable base, body, plunger, aMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité