Acetic acid cristallisable FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1009-4LTPV
SPCMA1009-4LTPVEA 380 EUR InStock
SPCMA1009-4LTPV
Acetic acid cristallisable FCC
Acide acétique
Acetic Acid, Glacial, FCC is used in the pickling of vegetables and other foods. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Flame;Exclamation mark;Corrosion
UN2789
Formule: H₃CCOOH
Densité: 1,049
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2789
ADR: 8.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5%
Solidification Point 15.6°C min.
Nonvolatile Residue max. 0.005 %
Lead (Pb) max. 0.5 mg/kg
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité