Aluminium potassium sulphate dodecahydrate 99.5-100.5%, soluble FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1107-12KG
SPCMA1107-12KGEA 1640 EUR InStock
SPCMA1107-12KG
Aluminium potassium sulphate dodecahydrate 99.5-100.5%, soluble FCC
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Aluminum Potassium Sulfate, Crystal, FCC is commonly used as an additive to baking powder to provide a second leavening phase at high temperatures. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92,5 °C/198,5 °F
Densité: 1,757
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay [Alk(SO₄)₂[-12H₂O] 99.5-100.5%
Ammonium Salts To Pass Test
Fluoride max. 0.003%
Lead (Pb) max. 3 mg/kg
Selenium (Se) max. 0.003%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité