Ammonium chlorure ≥99.0%, granuleux FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1167-2.5KG
SPCMA1167-2.5KGEA 532 EUR InStock
SPCMA1167-2.5KG
Ammonium chlorure ≥99.0%, granuleux FCC
Ammonium chloride
Ammonium Chloride, Granular, FCC is an ingredient in nutritive media for yeasts and many microorganisms. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: NH₄Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143604
Numéro CAS: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 99.0 % min.
Lead (Pb) max.4 mg/kg
Loss On Drying max. 0.5 %
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité