Pectin (de pomme), en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1201-2.5KG
SPCMA1201-2.5KGEA 399 EUR InStock
SPCMA1201-2.5KG
Pectin (de pomme), en poudre
Pectin
Numéro MDL: MFCD00081838
Numéro CAS: 9000-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité