L(+)-Asparagine monohydrate ≥98.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1373-100GM
SPCMA1373-100GMEA 161 EUR InStock
SPCMA1373-100GM
L(+)-Asparagine monohydrate ≥98.0% FCC
L(+)-Asparagine monohydrate
L-Asparagine, Monohydrate, FCC - The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 101.5%
Specific Rotation [A]D +33.0 to +36.5
Loss On Drying 11.5 - 12.5 %
Lead (Pb) max. 5 mg/kg
Residue On Ignition max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité