L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate ≥98.0%
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1375-50KGBL
SPCMA1375-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA1375-50KGBL
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate ≥98.0%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
L-Aspartic Acid Sodium Salt, Monohydrate is used as a principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₄H₆NNaO₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152960
Numéro CAS: 323194-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 101.0%
Specific Rotation [A]D +19.0 to +21.0
Transmittance 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.04 %
Ammonium (NH₄) max. 0.04 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité