Acid red 52
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1586-5KGBL
SPCMA1586-5KGBLEA 4910 EUR InStock
SPCMA1586-5KGBL
Acid red 52
Acid red 52
Acid Red 52 is a fluorescent rhodamine dye also known as Sulforhodamine B and Kiton Red, and used as a polar tracer.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité