α-Acetyl-γ-butyrolactone
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
A2107-200LTBL
SPCMA2107-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMA2107-200LTBL
α-Acetyl-γ-butyrolactone
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Densité: 1,190
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005394
Numéro CAS: 517-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité