4-Aminophenol ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2305-50KGBL
SPCMA2305-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA2305-50KGBL
4-Aminophenol ≥98%
4-Aminophenol
p-Aminophenol, also known as 4-Aminophenol, is a building block compound and can be used as a film developer.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: H₂NC₆H₄OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité