Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2393-100KGBL
SPCMA2393-100KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA2393-100KGBL
Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Nalpha-Acetyl-L-glutamine
N-Acetyl-L-glutamine is used as a skin conditioning agent.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₇H₁₂N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038159
Numéro CAS: 2490-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité