1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2682-25GM
SPCMA2682-25GMEA 370 EUR InStock
SPCMA2682-25GM
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Avobenzone is an oil soluble ingredient used in sunscreen products to absorb the full spectrum of UVA rays. Its ability to absorb ultraviolet light over a wider range of wavelengths than many organic sunscreen agents has led to its use in many commercial preparations marketed as 'broad spectrum' sunscreens. Avobenzone has an absorption maximum of 357 nm. It appears as an odorless, yellowish solid.
Formule: C₂₀H₂₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210252
Numéro CAS: 70356-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Slightly Yellow-
Assay 97.0 % min.
Melting Point 81 - 86°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité