1-Eicosanol
Fournisseur: Spectrum Chemical
A3850-5KGBL
SPCMA3850-5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA3850-5KGBL
1-Eicosanol
1-Eicosanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71.5 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002938
Numéro CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité