Acriflavine hydrochloride
Fournisseur: Spectrum Chemical
AC175-5KGBL
SPCMAC175-5KGBLEA 6010 EUR InStock
SPCMAC175-5KGBL
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Numéro MDL: MFCD00069039
Numéro CAS: 8063-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité