Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
AD125-1KG
SPCMAD125-1KGEA 0 EUR InStock
SPCMAD125-1KG
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate Disodium Salt is a nucleoside triphosphate that cells use as a coenzyme. It is used by structural proteins and enzymes in several types of cellular processes that include motility and biosynthetic reactions.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (%) 99
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité