p-Anisaldehyde ≥98%, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
AN122-10LTBL
SPCMAN122-10LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMAN122-10LTBL
p-Anisaldehyde ≥98%, Qualité Réactif
p-Anisaldéhyde
p-Anisaldehyde, Reagent, also known as 4-Anisaldehyde, is considered a useful stain in thin layer chromatography. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,119
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité