Acide L(+)-ascorbique ≥99.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
AS102-25GM
SPCMAS102-25GMEA 102 EUR InStock
SPCMAS102-25GM
Acide L(+)-ascorbique ≥99.0% USP
L(+)-Ascorbic acid
Spectrum-labeled kosher products with the Kosher Supervision of America symbol are a firm guarantee to all Spectrum customers that the products bearing the symbol are in full compliance with the most demanding of Kosher and Pareve standards.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Specific Rotation [A]D +20.5 to +21.5
Residue On Ignition max. 0.1 %
Heavy Metals (As Pb) max. 20 ppm
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité