Barium peroxide, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
B1053-12KGBL
SPCMB1053-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1053-12KGBL
Barium peroxide, Qualité Réactif
Peroxyde de baryum
Barium Peroxide, Powder, Reagent is an extremely powerful oxidising agent, and therefore commonly used in explosives and pyrotechnics. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Formule: BaO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003454
Numéro CAS: 1304-29-6
ONU: 1449
ADR: 5.161,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité