2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone ≥97.0%
Fournisseur: Spectrum Chemical
B1082-12KGBL
SPCMB1082-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1082-12KGBL
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone ≥97.0%
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Benzophenone-4 is also known as sulisobenzone and is typically an ingredient in most sunscreens. It is used as a skin protectant from damage by short-wave UVA ultraviolet light and UVB.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₄H₁₂O₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024962
Numéro CAS: 4065-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) 97.0 - 103.0%
Extinction Coefficient in 95% Ethanol at 285 NM 460 min.
pH of a 1% Solution 1.2 - 2.2
Color (Gardner; 10% W/V in Water) max. 4.0
Solubility of 10% W/V in Water To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité