Benzyltriethylammonium chloride
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
B1083-45KGBL
SPCMB1083-45KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1083-45KGBL
Benzyltriethylammonium chloride
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Benzyltriethylammonium Chloride, also known as Triton B, is a quaternary ammonium salt that functions as an organic base and is a popular phase-transfer catalyst.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₃H₂₂ClN
Point de fusion: 190…192 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité