Benzophénone
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
B1088-25KGBL
SPCMB1088-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1088-25KGBL
Benzophénone
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
Point d'ébullition: 305.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité