Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
B1099-200LTBL
SPCMB1099-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1099-200LTBL
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99%, Qualité Réactif
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Bis(2-methoxyethyl) Ether, Reagent is more commonly referred to as Diglyme and is an organic compound that is a clear and colorless liquid with a faint ether like smell. It is solvent that has a high boiling point and that is miscible with water, alcohol as well as hydrocarbon solvents. Its main use is as a solvent for organic reactions as well as being able to chelate small cations. Its reagent grade means this is the highest quality commercially available for this chemical and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material.
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,937
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité