Oxybenzone ≥97% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
B1261-25GM
SPCMB1261-25GMEA 142 EUR InStock
SPCMB1261-25GM
Oxybenzone ≥97% USP
Oxybenzone
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point d'ébullition: 370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Densité: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008387
Numéro CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité