Bétaïne, anhydre
Fournisseur: Spectrum Chemical
B1572-25KGBL
SPCMB1572-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1572-25KGBL
Bétaïne, anhydre
Bétaïne
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012123
Numéro CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité