2-Butyne-1,4-diol ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
B2232-50KGBL
SPCMB2232-50KGBLEA 10250 EUR InStock
SPCMB2232-50KGBL
2-Butyne-1,4-diol ≥99%
2-Butyne-1,4-diol
2-Butyne-1,4-diol is a colorless, hygroscopic solid that is soluble in water and polar organic solvents. It is primarily used as a synthetic organic intermediate used in the manufacture of certain herbicides, textile additives, corrosion inhibitors, plasticizers, synthetic resins, and polyurethanes. It is the major raw material of vitamin B6 and is also used for brightening, preserving, and inhibiting nickel plating.
GHS hazard : Skull and crossbones;Exclamation mark;Health hazard
UN2716
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002915
Numéro CAS: 110-65-6
ONU: 2716
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité