Benzyl acetate ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
B2411-200LTBL
SPCMB2411-200LTBLEA 8110 EUR InStock
SPCMB2411-200LTBL
Benzyl acetate ≥98%
Acétate de benzyle
Benzyl Acetate, an organic compound, is the ester formed by condensation of acetic acid and benzyl alcohol; it is the main constituent of the essential oils from jasmine flowers.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,04
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité