Benzyl salicylate ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
B2414-5KGBL
SPCMB2414-5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB2414-5KGBL
Benzyl salicylate ≥98%
Salicylate de benzyle
Benzyl Salicylate, a salicylic acid benzyl ester, can be used as a component in perfumes and as a solvent for crystalline synthetic musks.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23.9 °C
Densité: 1,176
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020034
Numéro CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 13,01146
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité