Benzidine
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
BB2010-1GM
SPCMBB2010-1GMEA 0 EUR InStock
SPCMBB2010-1GM
Benzidine
Benzidine
Benzidine, also known as 4,4'-diaminobiphenyl, is a component of a test for cyanide. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 401 °C
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00039765
Numéro CAS: 92-87-5
ONU: 1885
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ASSAY APPROX. 95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité