Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool benzylique NF

Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention

BE158-200LTBL
SPCMBE158-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMBE158-200LTBL
Alcool benzylique NF
Alcool benzylique
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)


Formule: C₆H₅CH₂OH
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité