Brij® L23
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
BR105-12KG
SPCMBR105-12KGEA 2580 EUR InStock
SPCMBR105-12KG
Brij® L23
Brij® L23
Brij(R) L23 is a non-ionic detergent for protein extraction and permeabilization of cells. It may be used in the preparation of yeast spheroplasts. It appears as a white, waxy solid.
Formule: (C₂₀H₄₂O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043063
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité