Carboxyméthylcellulose, sel de sodium FCC, faible viscosité
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1103-2.5KG
SPCMC1103-2.5KGEA 804 EUR InStock
SPCMC1103-2.5KG
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium FCC, faible viscosité
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité