Charbon actif Coconut
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
C1221-500GM
SPCMC1221-500GMEA 359 EUR InStock
SPCMC1221-500GM
Charbon actif Coconut
Charbon actif
New Product
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
MESH SIZE 8 - 30
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 500 g SPCMC1221-500GM
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité