Chlorophyllin, coppered trisodium salt, en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1443-12KGBL
SPCMC1443-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC1443-12KGBL
Chlorophyllin, coppered trisodium salt, en poudre
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Chlorophyllin, Powder, also known as Natural Green 3, E141, and is a water soluble salt that is a semi-synthetic derivative of chlorophyll.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃₄H₃₁CuN₄Na₃O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012149
Numéro CAS: 11006-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Content of Chelated Copper 4.0% min.
Content of Total Copper 4.25 % min.
pH (1% in Water) 9.0 - 10.9
Ash max. 36 %
Arsenic max. 3 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité