Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Canola oil

Fournisseur: Spectrum Chemical

C1523-500GM
SPCMC1523-500GMEA 105 EUR InStock
SPCMC1523-500GM
Canola oil
Canola oil
Canola oil is an excellent emollient and odorless vegetable oil used as a moisturizing agent for skin conditioning.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Densité: 1.00
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217791
Numéro CAS: 120962-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance @ 25 °C Clear, Bright, Y
Iodine Value 94 - 126
Saponification Value 186 - 198
Acid Value max. 0.5
Peroxide Value max. 10

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité