α-Cyclodextrin ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1620-5KGBL
SPCMC1620-5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC1620-5KGBL
α-Cyclodextrin ≥98%
α-Cyclodextrine
alpha-Cyclodextrin, a polysaccharide, can be used as a dietary fiber.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (%) 98
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité