Calcium-D-saccharate tetrahydrate ≥98.5% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1830-25KGBL
SPCMC1830-25KGBLEA 61240 EUR InStock
SPCMC1830-25KGBL
Calcium-D-saccharate tetrahydrate ≥98.5% USP
Calcium-D-saccharate tetrahydrate
Calcium Saccharate, Tetrahydrate, USP is used as an antacid, as an antidote in carbolic acid poisoning, and as a stabiliser for calcium gluconate solution for parenteral administration. All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: C₆H₈CaO₈.4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150704
Numéro CAS: 5793-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 102.0%
Specific Rotation [A]D +18.5 to +22.5°
Chloride (Cl) max. 0.07%
Sulfate max. 0.12%
Heavy Metals max. 0.002%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité