Cyclohexylamine hydrochloride
Fournisseur: Spectrum Chemical
C2127-25KGBL
SPCMC2127-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC2127-25KGBL
Cyclohexylamine hydrochloride
Cyclohexylamine hydrochloride
Cyclohexylamine Hydrochloride is an organic compound that is an aliphatic amine. The compound is a high-melting solid. Cyclohexylamine hydrochloride is used as an intermediate in the synthesis of other organic compounds.
Formule: C₆H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050540
Numéro CAS: 4998-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité