Cumene hydroperoxide
Fournisseur: Spectrum Chemical
C2313-200LTBL
SPCMC2313-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMC2313-200LTBL
Cumene hydroperoxide
Hydroperoxyde de cumène
Cumene Hydroperoxide, also known as Cumyl Hydroperoxide, is used as an oxidising agent.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₉H₁₂O₂
Densité: 1,038
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002129
Numéro CAS: 80-15-9
ONU: 3109
ADR: 5.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité