Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Fournisseur: Spectrum Chemical
CA112-25KGBL
SPCMCA112-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMCA112-25KGBL
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₉H₈O₄
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité