Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chloride, anhydre ≥93%, granuleux FCC

Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention

CA138-500GM
SPCMCA138-500GMEA 106 EUR InStock
SPCMCA138-500GM
Calcium chloride, anhydre ≥93%, granuleux FCC
Calcium chlorure
Calcium Chloride, Anhydrous, Granular, FCC is used as a sequestrant and firming agent in food products. It is considered as generally recognised as safe (GRAS) by the U.S. Food and Drug Administration. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.


Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 93% Min.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité