Calcium chloride dihydrate ≥99% USP, Ph. Eur., BP, JP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
CA140-500GM
SPCMCA140-500GMEA 179 EUR InStock
SPCMCA140-500GM
Calcium chloride dihydrate ≥99% USP, Ph. Eur., BP, JP
Calcium chlorure dihydraté
Calcium Chloride, Dihydrate, USP, EP, BP, JP is used in treatment of hypocalcemia, electrolyte depletion, and hyperkalemia. All Spectrum Chemical USP, EP, BP, JP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité