trans-Cinnamaldehyde ≥98%, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
CI110-200LTBL
SPCMCI110-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMCI110-200LTBL
trans-Cinnamaldehyde ≥98%, Qualité Réactif
trans-Cinnamaldéhyde
trans-Cinnamaldehyde, Reagent, also known as Cinnamic aldehyde and trans-cinnamaldehyde, is used as a corrosion inhibitor for ferrous alloys and steel in corrosive fluids. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité