Acide cinnamique
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
CI120-25KGBL
SPCMCI120-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMCI120-25KGBL
Acide cinnamique
trans-Cinnamic acid
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…134 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité