Bis(2-ethylhexyl)adipate
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
D1246-200LTBL
SPCMD1246-200LTBLEA 3840 EUR InStock
SPCMD1246-200LTBL
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Dioctyl Adipate is a diester which is used as a plasticizer.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Densité: 0,927
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité